4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
H55830.03 H55830.06
H55830.03EA 53.4 EUR
H55830.03 H55830.06
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 78056-39-0 Molecular Formula: C6H4F2N2O2 Formula Weight: 174.11 Melting Point: 107-108° Beilstein Reference: 2723242
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Smeltpunt: 107…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010876
CAS nummer: 78056-39-0