DL-Cysteine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
H56126.06 H56126.14
H56126.06EA 50.8 EUR
H56126.06 H56126.14
DL-Cysteine 96%
DL-Cysteine
Formule: C₃H₇NO₂S
MW: 121.16 g/mol
Kookpunt: 254
Smeltpunt: 225 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004881
CAS nummer: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850