Natriummethanolaat ∼25% (w/w) in methanol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium methylate, Sodium methanolate
46585.AP 46585.0F
46585.APEA 35.6 EUR
46585.AP 46585.0F
Natriummethanolaat ∼25% (w/w) in methanol
Natriummethanolaat
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 29°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 0.945 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -2° Boiling Point: 92° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Kookpunt: 92 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 0.945
Vlampunt: 29 °C (84 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Merck Index: 14,8643