L-Methionine
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
28821.01 28821.02 28821.03
SERA28821.01EA 0 EUR
SERA28821.01 SERA28821.02 SERA28821.03
L-Methionine
L-Methionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Kookpunt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 136 °C
Dichtheid: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063097
CAS nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004