1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H55312.06
H55312.14
H55312.06EA
32.8
EUR
H55312.06
H55312.14
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 20469-65-2
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD06200685
Formule:
C₈H₉BrO₂ Smeltpunt: 62…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06200685 CAS nummer: 20469-65-2 |