3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
B20201.03
B20201.06
B20201.14
B20201.03EA
53.4
EUR
B20201.03
B20201.06
B20201.14
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 3694-52-8
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 909344
Formule:
C₆H₇N₃O₂ Smeltpunt: 157…162 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007722 CAS nummer: 3694-52-8 EINECS: 223-013-5 |