Bifenyl-4-ylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55424.03 H55424.06 H55424.14
H55424.03EA 26 EUR
H55424.03 H55424.06 H55424.14
Bifenyl-4-ylamine 98%
Bifenyl-4-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 92-67-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 191°/15mm Merck Reference: 14,1235 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007879
Formule: C₁₂H₁₁N
Kookpunt: 191 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 52…54 °C
Dichtheid: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007879
CAS nummer: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1235