2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 63.9 EUR
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Formule: C₁₃H₆N₂O₅
Smeltpunt: 292…295 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001153
CAS nummer: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1