Pentacene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H56310.MD H56310.03
H56310.MDEA 136 EUR
H56310.MD H56310.03
Pentacene ≥97%
Pentacene
Formule: C₂₂H₁₄
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003710
CAS nummer: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 14,7107