G418 disulphate
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
13200-1 13200-5
CAYM13200-1EA 85.7 EUR
CAYM13200-1 CAYM13200-5
G418 disulphate
G418 disulphate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058314
CAS nummer: 108321-42-2