1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55295.03 H55295.06
H55295.03EA 54.8 EUR
H55295.03 H55295.06
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin
Formule: C₁₁H₁₅FN₂
Kookpunt: 281 °C
Dichtheid: 1,106
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02242870
CAS nummer: 55513-19-4