2-Bromo-N-methylaniline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 101 EUR
H55166.03 H55166.06
2-Bromo-N-methylaniline 95%
2-Bromo-N-methylaniline
Formule: C₇H₈BrN
Kookpunt: 107…109 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1,589
Vlampunt: 103 °C (217 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798064
CAS nummer: 6832-87-7