4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55273.03
H55273.06
H55273.03EA
55
EUR
H55273.03
H55273.06
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
4-Bromo-N-methylaniline
Formule:
C₇H₈BrN Kookpunt: 259…260 °C Dichtheid: 1,482 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03030391 CAS nummer: 6911-87-1 |