2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 113 EUR
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
2,7-Dibromonaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂
Smeltpunt: 139…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238580
CAS nummer: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9,III