3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34110.MD
H34110.03
H34110.09
H34110.MDEA
0
EUR
H34110.MD
H34110.03
H34110.09
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1643-26-1
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD01310820
Formule:
C₉H₉FO₂ Smeltpunt: 75…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01310820 CAS nummer: 1643-26-1 |