3,6-Dibromocarbazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H56360.06
H56360.14
H56360.06EA
103
EUR
H56360.06
H56360.14
3,6-Dibromocarbazole ≥99%
3,6-Dibromocarbazole
Purity: 99%
CAS No.: 6825-20-3
Molecular Formula: C12H7Br2N
Formula Weight: 325.00
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD00004961
Formule:
C₁₂H₇Br₂N Smeltpunt: 204…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004961 CAS nummer: 6825-20-3 |