4-Bromosalicylaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
H54850.03 H54850.06
H54850.03EA 179 EUR
H54850.03 H54850.06
4-Bromosalicylaldehyde ≥97%
4-Bromosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 50…54 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06252606
CAS nummer: 22532-62-3
UN: 3077
ADR: 9,III