4-Fluorobenzenesulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55834.MD H55834.03
H55834.MDEA 31.4 EUR
H55834.MD H55834.03
4-Fluorobenzenesulphonamide ≥98%
4-Fluorobenzenesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 402-46-0 Molecular Formula: C6H6FNO2S Formula Weight: 175.18 Melting Point: 124-127° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025384
Formule: C₆H₆FNO₂S
Smeltpunt: 124…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025384
CAS nummer: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
ADR: 6.1,III