Myristinezuur
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 22.9 EUR
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Myristinezuur
Myristic acid
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Kookpunt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 51…54 °C
Dichtheid: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >165 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00002744
CAS nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416