n-Heptaan 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33987.AU H33987.0F
H33987.AUEA 37.3 EUR
H33987.AU H33987.0F
n-Heptaan 95%
n-Heptaan
Purity: 95% CAS No.: 142-82-5 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -4°(25°F) Refractive Index: 1.3877 Odour: Petroleum-like Melting Point: -91° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1730763 Merck Reference: 14,4659 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009544
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kookpunt: 97…99 °C
Smeltpunt: –91 °C
Dichtheid: 0,684
Vlampunt: –4 °C (25 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM