2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H56015.03 H56015.06
H56015.03EA 19.8 EUR
H56015.03 H56015.06
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 50910-55-9 Molecular Formula: C7H5Br2NO Formula Weight: 278.93 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD00671100
Formule: C₇H₅Br₂NO
Kookpunt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 130…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671100
CAS nummer: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0