2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55174.06 H55174.14
H55174.06EA 45.1 EUR
H55174.06 H55174.14
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 369-35-7 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Melting Point: 122-130° MDL No.: MFCD00034560
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Smeltpunt: 122…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034560
CAS nummer: 369-35-7
EINECS: 206-719-8