3-Chloro-4-formylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55852.03
H55852.06
H55852.03EA
42.8
EUR
H55852.03
H55852.06
3-Chloro-4-formylpyridine ≥98%
3-Chloro-4-formylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 72990-37-5
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD06200712
Formule:
C₆H₄ClNO Smeltpunt: 58…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06200712 CAS nummer: 72990-37-5 |