Diethyl chlorophosphate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33820.14 H33820.22
H33820.14EA 38.9 EUR
H33820.14 H33820.22
Diethyl chlorophosphate ≥97%
Diethyl chlorophosphate
Formule: C₄H₁₀ClO₃P
MW: 172.55 g/mol
Kookpunt: 60 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1.194
Vlampunt: 61 °C (142 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009075
CAS nummer: 814-49-3
EINECS: 212-369-4
UN: 3278
ADR: 6.1 I