Zirconium(IV) oxide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
A13578.22 A13578.0E A13578.36
A13578.22EA 22.6 EUR
A13578.22 A13578.0E A13578.36
Zirconium(IV) oxide ≥99%
Zirconium(IV) oxide
Formule: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Kookpunt: 4300
Smeltpunt: 2680
Dichtheid: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011310
CAS nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180