4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H56252.03 H56252.06 H56252.14
H56252.03EA 62.6 EUR
H56252.03 H56252.06 H56252.14
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006107
CAS nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6