Undecanoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H56380.03 H56380.ME
H56380.03EA 188 EUR
H56380.03 H56380.ME
Undecanoyl chloride ≥98%
Undecanoyl chloride
Formule: C₁₁H₂₁ClO
Kookpunt: 135…136 °C
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00000739
CAS nummer: 17746-05-3
EINECS: 241-741-1
UN: 3265
ADR: 8,III