3-Iodooxetane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H57302.MD H57302.ME
H57302.MDEA 190 EUR
H57302.MD H57302.ME
3-Iodooxetane 95%
3-Iodooxetane
Formule: C₃H₅IO
Kookpunt: 166 °C
Dichtheid: 2,14
Vlampunt: 54 °C (129 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08544403
CAS nummer: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3,III