5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19283.06
L19283.03
L19283.14
L19283.06EA
190
EUR
L19283.06
L19283.03
L19283.14
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine 97%
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 97004-04-1
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 27-32°
Boiling Point: 101-102°/1mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00673153
Formule:
C₆H₇ClN₂ Kookpunt: 101…102 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 27…32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673153 CAS nummer: 97004-04-1 ADR: 8,III |