Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 371-26-6
Molecular Formula: CF2CH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1769215
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00041398
Formule:
C₆H₉F₃O₂ Kookpunt: 126…127 °C Dichtheid: 1,160 Vlampunt: 33 °C (91 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041398 CAS nummer: 371-26-6 UN: 3272 ADR: 3,III |