Cyclobutanecarbonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10309.06
A10309.14
A10309.06EA
116
EUR
A10309.06
A10309.14
Cyclobutanecarbonitrile ≥97%
Cyclobutanecarbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 4426-11-3
Molecular Formula: C5H7N
Formula Weight: 81.12
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4325
Odour: Recognizable
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 2037573
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00013735
Formule:
C₅H₇N Kookpunt: 144…146 °C Dichtheid: 0,868 Vlampunt: 42 °C (107 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013735 CAS nummer: 4426-11-3 EINECS: 224-606-1 UN: 1992 ADR: 3,III |