(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15220.06
A15220.14
A15220.06EA
58.8
EUR
A15220.06
A15220.14
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 51044-13-4
Molecular Formula: C25H21Br2P
Formula Weight: 512.24
Melting Point: 270-273°
Beilstein Reference: 4173386
Formule:
C₂₅H₂₁Br₂P Smeltpunt: 270…273 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051922 CAS nummer: 51044-13-4 |