(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L01562.06 L01562.14
L01562.06EA 33.3 EUR
L01562.06 L01562.14
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 2378-86-1 Molecular Formula: C26H24BrP Formula Weight: 447.36 Melting Point: 268-270° Beilstein Reference: 3810292
Formule: C₂₆H₂₄BrP
Smeltpunt: 268…270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031580
CAS nummer: 2378-86-1
EINECS: 219-159-4