(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11769.14
A11769.22
A11769.36
A11769.14EA
62.3
EUR
A11769.14
A11769.22
A11769.36
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1530-39-8
Molecular Formula: C25H21Cl2P
Formula Weight: 423.32
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 4173400
Formule:
C₂₅H₂₁Cl₂P Smeltpunt: 286…291 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041533 CAS nummer: 1530-39-8 EINECS: 216-228-0 |