2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
B24999.06 B24999.14
B24999.06EA 51.8 EUR
B24999.06 B24999.14
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Purity: 98+% CAS No.: 59293-67-3 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6045 Boiling Point: 150-151°/12mm Beilstein Reference: 509602 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039650
Formule: C₇H₆Cl₂S
MW: 193.10 g/mol
Kookpunt: 150…151 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1.36
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039650
CAS nummer: 59293-67-3
EINECS: 261-687-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III