1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21405.04 B21405.09
B21405.04EA 47 EUR
B21405.04 B21405.09
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Purity: 97% CAS No.: 371-83-5 Molecular Formula: C5H4Br2F6 Formula Weight: 337.89 Refractive Index: 1.4632
Formule: C₅H₄Br₂F₆
MW: 337.89 g/mol
Dichtheid: 2.003
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236657
CAS nummer: 371-83-5