Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 27.8 EUR
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164.59 g/mol
Kookpunt: 103 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 1.21 g/cm³
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000939
CAS nummer: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %