Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
A15641.0B A15641.18 A15641.30
A15641.0BEA 297 EUR
A15641.0B A15641.18 A15641.30
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Purity: 97% CAS No.: 638-07-3 Molecular Formula: C6H9ClO3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -8° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1761275 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000939
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164.59 g/mol
Kookpunt: 220 °C
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 1.212
Vlampunt: 92 °C (198 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000939
CAS nummer: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
ADR: 8 II