Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L10140.06
L10140.14
L10140.06EA
56.1
EUR
L10140.06
L10140.14
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 95%
CAS No.: 83643-84-9
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.3720
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1777343
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00041004
Formule:
C₅H₅F₃O₃ Kookpunt: 117…118 °C Dichtheid: 1,340 Vlampunt: 40 °C (104 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041004 CAS nummer: 83643-84-9 UN: 3272 ADR: 3,III |