8-Amino-2-naphthol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Amino-7-naphthol
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
A19404.03EA 25.6 EUR
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
8-Amino-2-naphthol 98%
8-Amino-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 118-46-7 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 206-210° MDL No.: MFCD00004031
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159.19 g/mol
Smeltpunt: 206…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004031
CAS nummer: 118-46-7
EINECS: 204-252-4