(Methylthio)acetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24149.06 B24149.14 B24149.22
B24149.06EA 42.2 EUR
B24149.06 B24149.14 B24149.22
(Methylthio)acetone ≥98%
(Methylthio)acetone
Purity: 98+% CAS No.: 14109-72-9 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Stench Boiling Point: 69-70°/30mm Beilstein Reference: 1737738 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00015325
Formule: C₄H₈OS
Kookpunt: 69…70 °C (30 mmHg)
Dichtheid: 1,023
Vlampunt: 43 °C (109 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015325
CAS nummer: 14109-72-9
UN: 1224
ADR: 3,III