4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H53442.03 H53442.06 H53442.14
H53442.03EA 30.3 EUR
H53442.03 H53442.06 H53442.14
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 21020-27-9 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -12°(-10°F) Refractive Index: 1.407 Boiling Point: 71-73° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00041615
Formule: C₆H₁₀
Kookpunt: 71…73 °C
Dichtheid: 0,711
Vlampunt: –12 °C (10 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041615
CAS nummer: 21020-27-9
ADR: 3,II