1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55365.03
H55365.06
H55365.14
H55365.03EA
35.9
EUR
H55365.03
H55365.06
H55365.14
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 19230-28-5
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 64-67°
MDL No.: MFCD00060658
Formule:
C₆H₃Cl₂I Smeltpunt: 64…67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060658 CAS nummer: 19230-28-5 |