2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
308760010 308760050
ACRO308760010EA 72.1 EUR
ACRO308760010 ACRO308760050
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Formule: C₆H₈O₃
Kookpunt: 219…220 °C
Smeltpunt: 26…30 °C
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022608
CAS nummer: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %