Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
368780050 368780250
ACRO368780050EA 24.3 EUR
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
Kookpunt: 152…154 °C (14 mmHg)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041347
CAS nummer: 17145-91-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %