2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L09576.03
L09576.06
L09576.03EA
46.4
EUR
L09576.03
L09576.06
2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
Purity: 97%
CAS No.: 3031-68-3
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 773791
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00020619
Formule:
C₆H₆O₂ Smeltpunt: 110…114 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00020619 CAS nummer: 3031-68-3 EINECS: 221-210-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |