7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
B21938.22
B21938.36
B21938.22EA
90.5
EUR
B21938.22
B21938.36
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Purity: 99%
CAS No.: 91-44-1
Molecular Formula: C14H17NO2
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 193303
Formule:
C₁₄H₁₇NO₂ Smeltpunt: 72…75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006864 CAS nummer: 91-44-1 EINECS: 202-068-9 |