7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
A18400.01
A18400.03
A18400.01EA
38
EUR
A18400.01
A18400.03
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 99%
CAS No.: 53518-15-3
Molecular Formula: C10H6F3NO2
Formula Weight: 229.16
Melting Point: 222-223°
Beilstein Reference: 4456797
Formule:
C₁₀H₆F₃NO₂ Smeltpunt: 222…223 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006858 CAS nummer: 53518-15-3 EINECS: 258-599-1 |