1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54191.06 H54191.14 H54191.22
H54191.06EA 58.4 EUR
H54191.06 H54191.14 H54191.22
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Purity: 98+% CAS No.: 2232-08-8 Molecular Formula: C10H10N2O2S Formula Weight: 222.26 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 612451
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005285
CAS nummer: 2232-08-8
EINECS: 218-771-9