4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21696.06
B21696.14
B21696.06EA
50.1
EUR
B21696.06
B21696.14
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-15-6
Molecular Formula: C6H7ClN2O2
Formula Weight: 174.59
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 137581
Formule:
C₆H₇ClN₂O₂ Smeltpunt: 71…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006068 CAS nummer: 6320-15-6 EINECS: 228-669-6 |